5-Amino-1-chlorisochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6097-1G OR6097-500MG
APOSOR6097-1GEA 180 EUR
APOSOR6097-1G APOSOR6097-500MG
5-Amino-1-chlorisochinolin 98%
5-Amino-1-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₇ClN₂
Molecular Weight: 178,6183 g/mol
Schmelzpunkt: 158…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258640
CAS-Nummer: 374554-54-8