6-Isochinolinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-6-ol
OR6099-1G OR6099-250MG OR6099-500MG
APOSOR6099-1GEA 50.9 EUR
APOSOR6099-1G APOSOR6099-250MG APOSOR6099-500MG
6-Isochinolinol 98%
6-Isochinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114860
CAS-Nummer: 7651-82-3