8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6100-1G OR6100-5G
APOSOR6100-1GEA 69.6 EUR
APOSOR6100-1G APOSOR6100-5G
8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin
8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₈H₇BrN₂
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258770
CAS-Nummer: 136117-93-6