Trimethyl orthobutyrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Trimethylorthobutyrate, 1,1,1-Trimethoxybutane, Orthobutyric Acid Trimethyl Ester
OR61007-5ML OR61007-25ML
APOSOR61007-5MLEA 82.9 EUR
APOSOR61007-5ML APOSOR61007-25ML
Trimethyl orthobutyrate
Trimethyl orthobutyrate
Formel: C₇H₁₆O₃
Molecular Weight: 148,20 g/mol
Siedepunkt: 146 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008480
CAS-Nummer: 43083-12-1
UN: 3272
ADR: 3,III