5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-3-methylpicolinic acid
OR61015-1G OR61015-5G
APOSOR61015-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61015-1G APOSOR61015-5G
5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
Formel: C₇H₆BrNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375125
CAS-Nummer: 886365-43-1