4-Methyl-3-pyridinboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Methylpyridin-3-yl)boronic acid, 4-Methylpyridine-3-boronic acid
OR6103-1G
OR6103-5G
OR6103-25G
APOSOR6103-1GEA
37.7
EUR
APOSOR6103-1G
APOSOR6103-5G
APOSOR6103-25G
4-Methyl-3-pyridinboronsäure 96%
4-Methyl-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₈BNO₂ Molecular Weight: 136.94 g/mol Schmelzpunkt: 102…106 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03788244 CAS-Nummer: 148546-82-1 |