Methyl-4-amino-2-methylbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-amino-2-methylbenzoate
OR61046-25G OR61046-5G
APOSOR61046-25GEA 69.6 EUR
APOSOR61046-25G APOSOR61046-5G
Methyl-4-amino-2-methylbenzoat 98%
Methyl-4-amino-2-methylbenzoat
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,1891 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458829
CAS-Nummer: 6933-47-7