L-Tyrosin-Methylester -hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: L-Methyltyrosinate hydrochloride, H-Tyr-OMe.HCl, H-Tyr-OMe·HCl
OR61060-100G OR61060-500G OR61060-25G
APOSOR61060-100GEA 55.1 EUR
APOSOR61060-100G APOSOR61060-500G APOSOR61060-25G
L-Tyrosin-Methylester -hydrochlorid 98%
L-Tyrosin-Methylester -hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Molecular Weight: 231.68 g/mol
Schmelzpunkt: 190…193 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012607
CAS-Nummer: 3417-91-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable