2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR61061-10G OR61061-1G OR61061-5G
APOSOR61061-10GEA 677 EUR
APOSOR61061-10G APOSOR61061-1G APOSOR61061-5G
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₅BrINO
Schmelzpunkt: 99…100 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09909341
CAS-Nummer: 321535-37-9