5-Brom-1-isoindolinon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one, 5-Bromoisoindolin-1-one
OR61062-5G
OR61062-100G
OR61062-25G
APOSOR61062-5GEA
36.4
EUR
APOSOR61062-5G
APOSOR61062-100G
APOSOR61062-25G
5-Brom-1-isoindolinon 98%
5-Brom-1-isoindolinon
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09701292 CAS-Nummer: 552330-86-6 |