ω,3,4-Trichloracetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3',4'-Trichloracetophenon, 3,4-Dichlorphenacylchlorid, α,3,4-Trichloracetophenon
OR61073-25G OR61073-5G
APOSOR61073-25GEA 150 EUR
APOSOR61073-25G APOSOR61073-5G
ω,3,4-Trichloracetophenon 95%
ω,3,4-Trichloracetophenon
Formel: C₈H₅Cl₃O
Molecular Weight: 223,49 g/mol
Siedepunkt: 171…173 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 46…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03970382
CAS-Nummer: 42981-08-8
UN: 1759
ADR: 8,III