2-Brom-6-iodtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-iodo-2-methylbenzene
OR61090-10G OR61090-1G OR61090-5G
APOSOR61090-10GEA 163 EUR
APOSOR61090-10G APOSOR61090-1G APOSOR61090-5G
2-Brom-6-iodtoluol 98%
2-Brom-6-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Molecular Weight: 296.9300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07780672
CAS-Nummer: 97456-81-0