Methyl-6-amino-5-brompicolinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 6-amino-5-bromopyridine-2-carboxylate, Methyl 6-amino-5-bromopicolinate
OR61091-1G OR61091-250MG OR61091-5G
APOSOR61091-1GEA 114 EUR
APOSOR61091-1G APOSOR61091-250MG APOSOR61091-5G
Methyl-6-amino-5-brompicolinat 97%
Methyl-6-amino-5-brompicolinat
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062950
CAS-Nummer: 178876-82-9