2-Bromo-5-methoxypyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61105-1G OR61105-250MG
APOSOR61105-1GEA 71.2 EUR
APOSOR61105-1G APOSOR61105-250MG
2-Bromo-5-methoxypyrazine
2-Bromo-5-methoxypyrazine
Formel: C₅H₅BrN₂O
Molecular Weight: 189.0100 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235189
CAS-Nummer: 143250-10-6