4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61112-10G OR61112-1G OR61112-5G
APOSOR61112-10GEA 372 EUR
APOSOR61112-10G APOSOR61112-1G APOSOR61112-5G
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 192.99 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909611
CAS-Nummer: 87600-98-4