Trichloracetamid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Trichloressigsäureamid

OR61119-100G OR61119-250G
APOSOR61119-100GEA 26.1 EUR
APOSOR61119-100G APOSOR61119-250G
Trichloracetamid
Trichloracetamid
Formel: C₂H₂Cl₃NO
Molecular Weight: 162.4 g/mol
Siedepunkt: 238…240 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: 139…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008009
CAS-Nummer: 594-65-0
EINECS: 209-849-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR