3,5-Dimethylbenzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Brommesitylen
OR61128-100G OR61128-25G
APOSOR61128-100GEA 214 EUR
APOSOR61128-100G APOSOR61128-25G
3,5-Dimethylbenzylbromid 97%
3,5-Dimethylbenzylbromid
Formel: C₉H₁₁Br
Molecular Weight: 199.09 g/mol
Siedepunkt: 109…110 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 36…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013539
CAS-Nummer: 27129-86-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable