1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
OR61139-5G
APOSOR61139-5GEA 65.4 EUR
APOSOR61139-5G
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropancarbonsäure 97%
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,2112 g/mol
Schmelzpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019223
CAS-Nummer: 16728-01-1