1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(4-Chlorophenyl)propan-2-amine
OR6114-1G
OR6114-250MG
OR6114-100MG
APOSOR6114-1GEA
177
EUR
APOSOR6114-1G
APOSOR6114-250MG
APOSOR6114-100MG
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Formel:
C₉H₁₂ClN Molecular Weight: 169,66 g/mol Siedepunkt: 91 °C/4mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669636 CAS-Nummer: 17797-11-4 UN: 2735 ADR: 8,III |