6-Aminonicotinonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-5-pyridincarbonsäurenitril, 2-Amino-5-cyanpyridin, 6-Aminonicotinsäurenitril, 2-Amino-5-pyridincarbonitril
OR6119-100G OR6119-25G OR6119-5G
APOSOR6119-100GEA 557 EUR
APOSOR6119-100G APOSOR6119-25G APOSOR6119-5G
6-Aminonicotinonitril 97%
6-Aminonicotinonitril
Formel: C₆H₅N₃
Molecular Weight: 119,13 g/mol
Siedepunkt: 240…250 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 159…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128902
CAS-Nummer: 4214-73-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III