6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR61201-10G OR61201-1G OR61201-5G
APOSOR61201-10GEA 891 EUR
APOSOR61201-10G APOSOR61201-1G APOSOR61201-5G
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 98%
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
Molecular Weight: 153,5700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832900
CAS-Nummer: 63725-51-9