4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
OR61202-5G OR61202-1G
APOSOR61202-5GEA 394 EUR
APOSOR61202-5G APOSOR61202-1G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate
Formel: C₁₀H₁₀ClNO₆
Molecular Weight: 275.65 g/mol
Schmelzpunkt: 120…125 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00143507
CAS-Nummer: 42855-00-5
UN: 3261
ADR: 8 II