1H-Pyrazole-4-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61205-5G OR61205-10G OR61205-1G
APOSOR61205-5GEA 60.9 EUR
APOSOR61205-5G APOSOR61205-10G APOSOR61205-1G
1H-Pyrazole-4-carbonitrile 98%
1H-Pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₄H₃N₃
Molecular Weight: 93.0900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040250
CAS-Nummer: 31108-57-3