2-Amino-4,6-dimethylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6121-1G OR6121-25G OR6121-5G
APOSOR6121-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6121-1G APOSOR6121-25G APOSOR6121-5G
2-Amino-4,6-dimethylpyridin 97%
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122.1700 g/mol
Siedepunkt: 235 °C
Schmelzpunkt: 63…64 °C
Flammpunkt: 121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006322
CAS-Nummer: 5407-87-4
EINECS: 226-470-9