5-Bromopyridine-3,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61210-5G
OR61210-10G
APOSOR61210-5GEA
224
EUR
APOSOR61210-5G
APOSOR61210-10G
5-Bromopyridine-3,4-diamine
5-Bromopyridine-3,4-diamine
Formel:
C₅H₆BrN₃ Molecular Weight: 188,03 g/mol Schmelzpunkt: 140…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01692479 CAS-Nummer: 4635-08-9 |