2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 2-Amino-5-bromothiazole HBr
OR6124-25G OR6124-5G OR6124-1G
APOSOR6124-25GEA 181 EUR
APOSOR6124-25G APOSOR6124-5G APOSOR6124-1G
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Formel: C₃H₃BrN₂S
Molecular Weight: 259,95 g/mol
Schmelzpunkt: 163…165 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012712
CAS-Nummer: 61296-22-8
EINECS: 262-699-0