4-Tolualdehyd 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Tolylaldehyd, p-Tolylaldehyd, p-Methylbenzaldehyd, p-Tolualdehyd, 4-Methylbenzaldehyd

OR61250-100G OR61250-2.5KG OR61250-500G
APOSOR61250-100GEA 21.9 EUR
APOSOR61250-100G APOSOR61250-2.5KG APOSOR61250-500G
4-Tolualdehyd 96%
4-Tolualdehyd
Formel: C₈H₈O
Molecular Weight: 120,15 g/mol
Siedepunkt: 204 °C
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 1,018 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006954
CAS-Nummer: 104-87-0
EINECS: 203-246-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR