2-Oxetanemethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61268-1G OR61268-250MG
APOSOR61268-1GEA 493 EUR
APOSOR61268-1G APOSOR61268-250MG
2-Oxetanemethanamine
2-Oxetanemethanamine
Formel: C₄H₉NO
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD17214171
CAS-Nummer: 882402-12-2