2-Amino-3-chlorpyrazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloropyrazin-2-amine, 3-Chloro-2-pyrazinamine
OR6127-5G
OR6127-1G
OR6127-25G
APOSOR6127-5GEA
21.9
EUR
APOSOR6127-5G
APOSOR6127-1G
APOSOR6127-25G
2-Amino-3-chlorpyrazin 97%
2-Amino-3-chloropyrazine
Formel:
C₄H₄ClN₃ Molecular Weight: 129,55 g/mol Siedepunkt: 248 °C Schmelzpunkt: 167…171 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114305 CAS-Nummer: 6863-73-6 |