Glycin-tert-butylester (H-Gly-OtBu) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 2-aminoacetate, tert-Butyl Glycinate
OR61270-25G OR61270-5G
APOSOR61270-25GEA 34.8 EUR
APOSOR61270-25G APOSOR61270-5G
Glycin-tert-butylester (H-Gly-OtBu) 97%
Glycin-tert-butylester (H-Gly-OtBu)
Formel: C₆H₁₃NO₂
Siedepunkt: 29…31 °C/2mmHg
Dichte: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038194
CAS-Nummer: 6456-74-2