N-[(Benzyloxy)carbonyl]-L-alanin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Cbz-L-alanine, Z-Ala-OH, (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid, N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-alanine
OR61272-100G OR61272-1KG OR61272-500G
APOSOR61272-100GEA 60.9 EUR
APOSOR61272-100G APOSOR61272-1KG APOSOR61272-500G
N-[(Benzyloxy)carbonyl]-L-alanin 97%
N-Carbobenzyloxy-L-alanine
Formel: C₁₁H₁₃NO₄
Molecular Weight: 223.23 g/mol
Schmelzpunkt: 82…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002640
CAS-Nummer: 1142-20-7
EINECS: 214-532-8