6-Amino-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Amino-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, 6-Aminothiouracil, 6-Amino-2-thiouracil
OR6128-100G OR6128-250MG OR6128-5G OR6128-10G OR6128-25G OR6128-50G
APOSOR6128-100GEA 116 EUR
APOSOR6128-100G APOSOR6128-250MG APOSOR6128-5G APOSOR6128-10G APOSOR6128-25G APOSOR6128-50G
6-Amino-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine 97%
6-Amino-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
Formel: C₄H₅N₃OS
Molecular Weight: 143.1670 g/mol
Schmelzpunkt: 330…332 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006077
CAS-Nummer: 1004-40-6