L-Proline-tert-butyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate, H-Pro-OtBu
OR61281-10G OR61281-25G OR61281-5G
APOSOR61281-10GEA 64 EUR
APOSOR61281-10G APOSOR61281-25G APOSOR61281-5G
L-Proline-tert-butyl ester 97%
L-Proline-tert-butyl ester
Formel: C₉H₁₇NO₂
Molecular Weight: 171,2 g/mol
Siedepunkt: 50…51 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037879
CAS-Nummer: 2812-46-6