5-Bromo-2-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61286-1G
OR61286-25G
OR61286-5G
APOSOR61286-1GEA
21.9
EUR
APOSOR61286-1G
APOSOR61286-25G
APOSOR61286-5G
5-Bromo-2-nitroaniline
5-Bromo-2-nitroaniline
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ Schmelzpunkt: 151…153 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09056836 CAS-Nummer: 5228-61-5 |