3-Oxopentanenitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR61297-25G OR61297-5G
APOSOR61297-25GEA 524 EUR
APOSOR61297-25G APOSOR61297-5G
3-Oxopentanenitrile 97%
3-Oxopentanenitrile
Formel: C₅H₇NO
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07367087
CAS-Nummer: 33279-01-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III