Dodecylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Aminododecan, Laurylamin
OR61300-100G OR61300-1KG OR61300-500G
APOSOR61300-100GEA 79.9 EUR
APOSOR61300-100G APOSOR61300-1KG APOSOR61300-500G
Dodecylamin 97%
Dodecylamin
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Molecular Weight: 185,35 g/mol
Siedepunkt: 247…249 °C
Schmelzpunkt: 27…31 °C
Dichte: 0,806 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008154
CAS-Nummer: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8,II