3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61302-1G
OR61302-250MG
OR61302-5G
APOSOR61302-1GEA
88.6
EUR
APOSOR61302-1G
APOSOR61302-250MG
APOSOR61302-5G
3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
Formel:
C₈H₆N₂O₃ Schmelzpunkt: 125…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11977368 CAS-Nummer: 177476-75-4 |