3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one
OR61305-100G OR61305-25G
APOSOR61305-100GEA 536 EUR
APOSOR61305-100G APOSOR61305-25G
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 98%
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Molecular Weight: 176,22 g/mol
Schmelzpunkt: 126…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00115039
CAS-Nummer: 66521-54-8