Piperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
piperidin-3-amine dihydrochloride, 3-Aminopiperidine dihydrochloride, 3-Amino-Piperidine Di-Hydrochloride
OR6131-10G
OR6131-25G
OR6131-5G
APOSOR6131-10GEA
136
EUR
APOSOR6131-10G
APOSOR6131-25G
APOSOR6131-5G
Piperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
Piperidin-3-amine dihydrochloride
Formel:
C₅H₁₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 173,081 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012773 CAS-Nummer: 138060-07-8 |