Isopropylaminhydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Propan-2-amine hydrochloride, 2-Aminopropane Hydrochloride
OR61315-100G OR61315-25G OR61315-500G
APOSOR61315-100GEA 102 EUR
APOSOR61315-100G APOSOR61315-25G APOSOR61315-500G
Isopropylaminhydrochlorid
Isopropylamine hydrochloride
Formel: C₃H₉N
Molecular Weight: 95.57 g/mol
Schmelzpunkt: 139…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050705
CAS-Nummer: 15572-56-2
EINECS: 239-629-2