1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-ylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazole hydrochloride, 1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
OR61323-1G OR61323-500MG OR61323-250MG
APOSOR61323-1GEA 253 EUR
APOSOR61323-1G APOSOR61323-500MG APOSOR61323-250MG
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-ylamine hydrochloride
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-ylamine hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClN₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04968765
CAS-Nummer: 1185300-50-8