(±)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-Aminopiperidine, 3-BOC protected
OR6133-1G
OR6133-25G
OR6133-5G
APOSOR6133-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6133-1G
APOSOR6133-25G
APOSOR6133-5G
(±)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200,28 g/mol Schmelzpunkt: 102…108 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03839941 CAS-Nummer: 172603-05-3 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |