L-Thr(Me)-OH
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
O-Methyl-L-Threonine, H-Thr(Me)-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid
OR61331-1G
OR61331-5G
OR61331-250MG
APOSOR61331-1GEA
39.3
EUR
APOSOR61331-1G
APOSOR61331-5G
APOSOR61331-250MG
L-Thr(Me)-OH
L-Thr(Me)-OH
Formel:
C₅H₁₁NO₃ Molecular Weight: 133.15 g/mol Schmelzpunkt: 213…215 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037767 CAS-Nummer: 4144-02-9 |