N-Boc-O-methyl-L-threonine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61332-1G OR61332-25G OR61332-5G
APOSOR61332-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61332-1G APOSOR61332-25G APOSOR61332-5G
N-Boc-O-methyl-L-threonine 98%
N-Boc-O-methyl-L-threonine
Formel: C₁₀H₁₉NO₅
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00076990
CAS-Nummer: 48068-25-3