1,2-Diamino-3-chlorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chlorobenzene-1,2-diamine
OR61333-1G OR61333-5G OR61333-25G
APOSOR61333-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61333-1G APOSOR61333-5G APOSOR61333-25G
1,2-Diamino-3-chlorobenzene 97%
1,2-Diamino-3-chlorobenzene
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,59 g/mol
Schmelzpunkt: 27…29 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09881742
CAS-Nummer: 21745-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III