5-Amino-1-ethylpyrazole

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Ethyl-2H-pyrazol-3-ylamine, 1-ETHYL-PYRAZOL-5-AMINE, 1-Ethyl-1H-pyrazol-5-amine

OR61338-5G
APOSOR61338-5GEA 60.9 EUR
APOSOR61338-5G
5-Amino-1-ethylpyrazole
5-Amino-1-ethylpyrazole
Formel: C₅H₉N₃
Molecular Weight: 111.148 g/mol
Siedepunkt: 92…94 °C/0.01mmHg
Schmelzpunkt: 52…57 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010849
CAS-Nummer: 3528-58-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR