6-Chloropyridazine-4-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61342-10G OR61342-1G OR61342-5G
APOSOR61342-10GEA 669 EUR
APOSOR61342-10G APOSOR61342-1G APOSOR61342-5G
6-Chloropyridazine-4-carboxylic acid 96%
6-Chloropyridazine-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 158.54 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15146792
CAS-Nummer: 1256794-24-7