Methyl-4-(methylamino)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-(methylamino)benzoate
OR61348-100G
OR61348-25G
OR61348-5G
APOSOR61348-100GEA
323
EUR
APOSOR61348-100G
APOSOR61348-25G
APOSOR61348-5G
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165.19 g/mol Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00017198 CAS-Nummer: 18358-63-9 |