Methyl-5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)benzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR61360-1G OR61360-500MG
APOSOR61360-1GEA 671 EUR
APOSOR61360-1G APOSOR61360-500MG
Methyl-5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)benzoate 95+%
Methyl-5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)benzoate
Formel: C₁₈H₂₇N₃O₄
Molecular Weight: 349.43 g/mol
Schmelzpunkt: <50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18803532
CAS-Nummer: 1280787-20-3