2-Methyl-5-pyridinboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-(6-Methyl-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methyl-3-pyridylboronic acid Pinacol ester
OR61383-10G
OR61383-25G
OR61383-5G
APOSOR61383-10GEA
139
EUR
APOSOR61383-10G
APOSOR61383-25G
APOSOR61383-5G
2-Methyl-5-pyridinboronsäurepinakolester 97%
2-Methyl-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₂ Molecular Weight: 219.0878 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669608 CAS-Nummer: 610768-32-6 |